Documenti
L292559
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(3-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H19BrClN3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
560.923
Numero MDL:
Altre note