Documenti
L292516
ETHYL 4-(3-(3-PYRIDINYL)-5-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL]SULFANYL}-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)PHENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H19F3N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.493
Numero MDL:
Altre note