Documenti
L292214
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,5-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H26Cl2N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
541.504
Numero MDL:
Altre note