Documenti
L290858
N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-2-({5-[(4-METHOXYBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H18N4O4S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.625
Numero MDL:
Altre note