Documenti
L290629
3-(5-((4-BROMOBENZYL)SULFANYL)-4-(4-ETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H19BrN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.391
Numero MDL:
Altre note