Documenti
L288284
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-({5-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H17N3O3S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.591
Numero MDL:
Altre note