Documenti
L288225
2-((2,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL)-5-((4-METHOXYBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H14Cl2N2OS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.412
Numero MDL:
Altre note