Documenti
L287024
METHYL 4-{[({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H16ClN3O3S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.003
Numero MDL:
Altre note