Documenti
L277428
2-[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]-N'-((E)-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYPHENYL}METHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H27ClN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.013
Numero MDL:
Altre note