Documenti
L277304
5-(BENZOYLOXY)-2-(2-(((1,1'-BIPHENYL)-4-YLOXY)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PH BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C35H26N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.607
Numero MDL:
Altre note