Documenti
L276626
4-{(E)-[(2-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-ETHOXYPHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H26ClN3O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
608.075
Numero MDL:
Altre note