Documenti
L273341
N'-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)-2-(2-NITROPHENOXY)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H20ClN3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.886
Numero MDL:
Altre note