Documenti
L270784
3,4-DIMETHOXY-N'-((4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H16N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.35
Numero MDL:
Altre note