Documenti
L269964
2-(2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)HYDRAZINO)-N-(2,5-DI-CL-PH)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H11Cl2N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.19
Numero MDL:
Altre note