Documenti
L266477
4-(2-(AMINOCARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H13Cl2N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.27
Numero MDL:
Altre note