Documenti
L256501
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H26ClN5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
552.056
Numero MDL:
Altre note