Documenti
L256110
8-METHYL-4-OXO-3-(4-PROPYLPHENOXY)-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H19F3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.389
Numero MDL:
Altre note