Documenti
L255599
N-(4-(((((1-OXIDO-4-THIOMORPHOLINYL)AMINO)CARBONYL)AMINO)SULFONYL)PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H18N4O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.44
Numero MDL:
Altre note