Documenti
L255068
5-CHLORO-N'-(5-CHLORO-2-METHOXYBENZOYL)-2-METHOXY-N'-METHYLBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H16Cl2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.234
Numero MDL:
Altre note