Documenti
L254681
2-((2-(ACETYLAMINO)-6-OXO-1,6-DIHYDRO-9H-PURIN-9-YL)METHOXY)ETHYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H15N5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.284
Numero MDL:
Altre note