Documenti
L254428
4-METHYL-N-(1-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)-2-(3-NITROPHENYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H21N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.419
Numero MDL:
Altre note