Documenti
L254274
(3Z)-1-HEPTYL-3-(3-HEXYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H32N2O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.663
Numero MDL:
Altre note