Documenti
L252778
ETHYL 2-(((4-FLUOROPHENOXY)ACETYL)AMINO)-4-PHENYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H18FNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.444
Numero MDL:
Altre note