Key Documents
L251372
1-(4-CHLOROPHENYL)-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H6ClF3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.631
Numero MDL:
Altre note