Documenti
L249467
8-(BENZYL(METHYL)AMINO)-7-BUTYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H23N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.416
Numero MDL:
Altre note