Documenti
L245194
2-[(2-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-3-(4-METHOXYPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21FN2O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.574
Numero MDL:
Altre note