Documenti
L239119
4-(2-((2,3-DICHLOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H14Cl2FN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.279
Numero MDL:
Altre note