Documenti
L232009
4-((5-BR-2-FLUOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-(2-MEO-PHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H12BrFN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.267
Numero MDL:
Altre note