Documenti
L230456
4-{[(E)-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H18N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.434
Numero MDL:
Altre note