Documenti
L229113
2,4-DIBROMO-6-(((3-(2-CL-PH)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)ME)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H9Br2ClN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.59
Numero MDL:
Altre note