Documenti
L223107
2-AMINO-1-(4-BROMO-2-FLUOROPHENYL)-4-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H22BrFN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.372
Numero MDL:
Altre note