Documenti
L222097
2-AMINO-1-(4-BROMOPHENYL)-4-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H20BrN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.403
Numero MDL:
Altre note