Documenti
L219762
2-METHYL-4-[5-METHYL-2-(METHYLSULFANYL)-3-THIENYL]-N-(5-METHYL-2-PYRIDINYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H25N3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.603
Numero MDL:
Altre note