Documenti
L213292
2,4-DICHLORO-N-{2-[((2E)-2-{1-[3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PHENYL]ETHYLIDENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H17Cl2N7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.344
Numero MDL:
Altre note