Documenti
L198854
N-[4-(4-BROMOPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16BrN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.359
Numero MDL:
Altre note