Documenti
L198498
N-(2-BROMO-4-METHYLPHENYL)-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H17BrN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.274
Numero MDL:
Altre note