Documenti
L197289
N-ETHYL-2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H19N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.373
Numero MDL:
Altre note