Documenti
L196703
METHYL 1-(2-FURYLMETHYL)-2-IMINO-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H14N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.337
Numero MDL:
Altre note