Documenti
L193933
1-CYCLOPENTYL-2-IMINO-8-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H17N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.369
Numero MDL:
Altre note