Documenti
L193062
BENZYL (2Z)-2-(1-ETHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H23N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
541.652
Numero MDL:
Altre note