Documenti
L187518
6-AMINO-4-{3-ETHOXY-4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H24N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.484
Numero MDL:
Altre note