Documenti
L187097
3-AMINO-N-(4-ETHOXYPHENYL)-4,6-DIMETHYLTHIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H19N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.435
Numero MDL:
Altre note