Documenti
L186872
1-AMINO-N(4-BR-PH)5-ET-6,7,8,9-TETRAHYDROTHIENO(2,3-C)ISOQUINOLINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H20BrN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.37
Numero MDL:
Altre note