Documenti
L186244
2-AMINO-4-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-5-OXO-6-(2-PHENYLETHYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H25N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.507
Numero MDL:
Altre note