Documenti
L185272
1-(4-CHLOROBENZYL)-N-CYCLOHEXYL-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H20ClN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.847
Numero MDL:
Altre note