Documenti
L168599
1-{[(DICYCLOHEXYLAMINO)SULFONYL]METHYL}-7,7-DIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPT-2-YL CHLOROACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H40ClNO4S
Peso molecolare:
474.108
Numero MDL:
Altre note