Documenti
L152161
N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-2-YLMETHYL)-N'-(4-METHYLBENZOYL)THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H18N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.42
Numero MDL:
Altre note