Documenti
L152064
4-((3-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL)CARBONYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H14ClFN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.742
Numero MDL:
Altre note