Documenti
L151599
N'-[(E)-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H13BrN6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.19
Numero MDL:
Altre note