Documenti
L149675
N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-2-(4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YLTHIO)ACETAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H15ClN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.797
Numero MDL:
Altre note